3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC503007-1G
PC503007-25G
PC503007-5G
PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA
87.3
EUR
APOSPC503007-1G
APOSPC503007-25G
APOSPC503007-5G
APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula:
C₈H₃BrF₃NOS Peso molecolare: 298,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32200430 CAS Number: 1379677-28-7 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |