Stampa…
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC503005-1G PC503005-25G PC503005-5G
APOSPC503005-1GEA 87.3 EUR
APOSPC503005-1G APOSPC503005-25G APOSPC503005-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Peso molecolare: 232,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26686203
CAS Number: 1517289-83-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III