2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502999-1G
PC502999-25G
PC502999-5G
PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA
95.7
EUR
APOSPC502999-1G
APOSPC502999-25G
APOSPC502999-5G
APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula:
C₈H₃BrF₃NOS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32200434 CAS Number: 2098276-18-5 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |