2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502996-1G
PC502996-25G
PC502996-5G
PC502996-100G
APOSPC502996-1GEA
87.3
EUR
APOSPC502996-1G
APOSPC502996-25G
APOSPC502996-5G
APOSPC502996-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formula:
C₈H₃BrF₃NOS Peso molecolare: 298,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800656 CAS Number: 948294-38-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |