Stampa…
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 80 EUR
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Formula: C₇H₃BrFNS
Peso molecolare: 232,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22557657
CAS Number: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III