Stampa…
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502954-1G PC502954-250MG PC502954-5G
APOSPC502954-1GEA 212 EUR
APOSPC502954-1G APOSPC502954-250MG APOSPC502954-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formula: C₈H₂BrClF₅N₃
Peso molecolare: 350,471 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29042499
CAS Number: 1823188-41-5