Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 575 EUR
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634841
CAS Number: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II