Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 611 EUR
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,006 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634839
CAS Number: 2244087-21-4
UN: 3265
ADR: 8,III