Stampa…
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 609 EUR
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634837
CAS Number: 2244088-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III