Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 611 EUR
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634836
CAS Number: 2244088-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III