Stampa…
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502901-1G PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA 672 EUR
APOSPC502901-1G APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28527821
CAS Number: 1782526-83-3
UN: 3265
ADR: 8,III