3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502900-1G
PC502900-250MG
APOSPC502900-1GEA
561
EUR
APOSPC502900-1G
APOSPC502900-250MG
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₅BrF₂ Peso molecolare: 207,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30829524 CAS Number: 1715032-20-4 UN: 3265 ADR: 8,III |