3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31634835 CAS Number: 2244087-06-5 UN: 3265 ADR: 8,III |