4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈BrF Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22492378 CAS Number: 1824142-81-5 UN: 3265 ADR: 8,III |