Stampa…
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502897-1G PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA 69.6 EUR
APOSPC502897-1G APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formula: C₁₄H₁₈F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653061
CAS Number: 2092899-90-4