Stampa…
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 698 EUR
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 287,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653058
CAS Number: 2244064-17-1