Stampa…
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502894-1G PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA 698 EUR
APOSPC502894-1G APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Peso molecolare: 287,342 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653057
CAS Number: 2092899-88-0