Stampa…
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 698 EUR
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 259,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653055
CAS Number: 2244064-22-8