Stampa…
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 111 EUR
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31653054
CAS Number: 2092899-89-1