Stampa…
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502891-1G PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA 698 EUR
APOSPC502891-1G APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Formula: C₉H₁₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 259,289 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677143
CAS Number: 1208080-46-9