Stampa…
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502890-1G PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA 637 EUR
APOSPC502890-1G APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Formula: C₈H₁₄F₃NO₂S
Peso molecolare: 245,262 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17677141
CAS Number: 1208080-55-0