Stampa…
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 609 EUR
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22491802
CAS Number: 1823057-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III