Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 611 EUR
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,052 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634833
CAS Number: 2244085-01-4
UN: 3265
ADR: 8,III