Stampa…
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502886-1G PC502886-250MG
APOSPC502886-1GEA 611 EUR
APOSPC502886-1G APOSPC502886-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634831
CAS Number: 2244083-36-9
UN: 3265
ADR: 8,III