2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC502885-1G
PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA
609
EUR
APOSPC502885-1G
APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₅BrFI Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31634830 CAS Number: 2244085-66-1 UN: 3265 ADR: 8,III |