Stampa…
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 609 EUR
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Formula: C₈H₈BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634829
CAS Number: 2244087-79-2
UN: 3265
ADR: 8,III