Stampa…
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 611 EUR
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634828
CAS Number: 2244087-75-8
UN: 3261
ADR: 8,III