2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₈BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28531722 CAS Number: 1780793-90-9 UN: 3265 ADR: 8,III |