Stampa…
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502881-1G PC502881-250MG
APOSPC502881-1GEA 611 EUR
APOSPC502881-1G APOSPC502881-250MG
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅BrFI
Peso molecolare: 314,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634827
CAS Number: 2244083-96-1
UN: 3265
ADR: 8,III