Stampa…
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502880-1G PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA 609 EUR
APOSPC502880-1G APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Formula: C₇H₅Br₂F
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079786
CAS Number: 1780254-42-3
UN: 3265
ADR: 8,III