Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₈F₂N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD30471216 CAS Number: 1631960-98-9 |