2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrClF₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18393831 CAS Number: 1261822-79-0 UN: 3265 ADR: 8,II |