Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502716-1G PC502716-250MG
APOSPC502716-1GEA 723 EUR
APOSPC502716-1G APOSPC502716-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393817
CAS Number: 1261791-09-6