Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 292 EUR
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393770
CAS Number: 1261822-56-3