Stampa…
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 592 EUR
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso molecolare: 254.59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399023
CAS Number: 1261453-43-3