Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 203 EUR
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso molecolare: 240,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393799
CAS Number: 1261617-84-8