3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502704-1G
PC502704-5G
PC502704-10G
APOSPC502704-1GEA
51
EUR
APOSPC502704-1G
APOSPC502704-5G
APOSPC502704-10G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃BrF₃N Peso molecolare: 250,015 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185387 CAS Number: 1212021-55-0 |