Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC502696-1G PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA 279 EUR
APOSPC502696-1G APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561242
CAS Number: 1011531-45-5