Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 154 EUR
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃O
Peso molecolare: 333,928 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701032
CAS Number: 685126-87-8
UN: 3265
ADR: 8,II