5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502693-1G
PC502693-5G
APOSPC502693-1GEA
125
EUR
APOSPC502693-1G
APOSPC502693-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆BrF₃O₂ Peso molecolare: 271,031 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03701031 CAS Number: 685126-86-7 |