Stampa…
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502691-1G PC502691-5G
APOSPC502691-1GEA 61.3 EUR
APOSPC502691-1G APOSPC502691-5G
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₃
Peso molecolare: 299.041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999511
CAS Number: 1306763-53-0