Stampa…
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502688-1G PC502688-5G PC502688-10G
APOSPC502688-1GEA 132 EUR
APOSPC502688-1G APOSPC502688-5G APOSPC502688-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375105
CAS Number: 1253189-03-5