Stampa…
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502674-1G PC502674-5G
APOSPC502674-1GEA 71.3 EUR
APOSPC502674-1G APOSPC502674-5G
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02245077
CAS Number: 151360-57-5