Stampa…
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 49.5 EUR
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203787
CAS Number: 773874-05-8