Stampa…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC502660-1G PC502660-250MG PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA 136 EUR
APOSPC502660-1G APOSPC502660-250MG APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 219,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185770
CAS Number: 101066-57-3