Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502657-1G
PC502657-25G
PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA
118
EUR
APOSPC502657-1G
APOSPC502657-25G
APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₆F₃NO₄ Peso molecolare: 249.143 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14698082 CAS Number: 900254-47-9 |