Stampa…
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC502655-1G PC502655-250MG PC502655-5G
APOSPC502655-1GEA 477 EUR
APOSPC502655-1G APOSPC502655-250MG APOSPC502655-5G
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Peso molecolare: 284,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044988
CAS Number: 180146-67-2
UN: 3261
ADR: 8,III