Stampa…
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC502654-1G PC502654-250MG PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA 245 EUR
APOSPC502654-1G APOSPC502654-250MG APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040241
CAS Number: 180146-66-1