3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC502653-10G
PC502653-1G
PC502653-5G
PC502653-25G
APOSPC502653-10GEA
1020
EUR
APOSPC502653-10G
APOSPC502653-1G
APOSPC502653-5G
APOSPC502653-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄F₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847795 CAS Number: 284047-98-9 |