Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC502652-1G
PC502652-5G
APOSPC502652-1GEA
21.9
EUR
APOSPC502652-1G
APOSPC502652-5G
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₆F₃NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06637356 CAS Number: 22227-63-0 |